Merck
721611
Sigma-Aldrich
Palladium pivalate
97%
Synonim(y):
2,2-Dimethylpropanoic acid palladium(II) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O4Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
230-232 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Aerobic cyclization of acrylic acid with alkenes
  • Benzylation of heterocycles with benzyl chlorides
  • Intramolecular direct arylation reactions
  • Regioselective oxidative arene cross-coupling
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)