Kluczowe dokumenty
299685
Palladium(II) trifluoroacetate
97%
Synonim(y):
Pd(TFA)2, Trifluoroacetic acid palladium(II) salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
~220 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?