Kluczowe dokumenty
205877
Palladium(II) bromide
99%
Synonim(y):
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
gęstość
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.