Merck
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Synonim(y):
Wodzian kwasu miedziowego-2,2,2-trifluorooctowego, Wodzian trifluorooctanu miedzi
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.58 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
skład
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
przydatność reakcji
core: copper
ciąg SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)