Merck
274100
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
55 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−53-−51 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
Klucz InChI
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Opis ogólny
Zbadano fotosensybilizowaną cyklizację cis,cis-1,3-cyklooktadienu do bicyklo[4.2.0]okt-7-enu. Przebiegała ona poprzez pierwszą izomeryzację dienu do jego izomeru cis, trans, a następnie cyklizację.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)