Merck
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Synonim(y):
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(C5HF6O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: palladium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
Klucz InChI
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Zastosowanie
Used in a redox transmetalation reaction to enhance CVD alloying technology for copper. Also used in the simultaneous etching of copper and deposition of palladium for applications in ultra large-scale integrated devices.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)