Merck
478865
Sigma-Aldrich
Zirconium tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
≥99.99%
Synonim(y):
Zr(TMHD)4
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: zirconium
mp
332-339 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
Klucz InChI
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
Opis ogólny
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Zastosowanie
Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Cechy i korzyści
Precursor for zirconia thin films, with deposition at lower temperatures promoted by Pd(hfac)2, or yttria-stabilized zirconia films on silicon and on stainless steel substrates. Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
Produkty
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
478865-5G4061833323823
478865-25G