Kluczowe dokumenty
925098
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
gęstość
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)