Kluczowe dokumenty
346187
Trioctylphosphine oxide
technical grade, 90%
Synonim(y):
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
346187-100G | 4061826761021 |
346187-500G | 4061826761038 |