Merck
00676
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphine oxide
for extraction analysis, ≥98.5%
Synonim(y):
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.63
Beilstein:
1796648
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for extraction analysis
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
≥98.5%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
zanieczyszczenia
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
tw
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst in:
  • Preparation of tetradentate planar-chiral hydroxy-substituted ferrocenecarboxaldimine Schiff base ligands
  • Reactions of allyl esters with hydrosilanes
  • Asymmetric cyanosilylation of aldehydes
  • Preparation of chlorothiol formates from thiols and phosgene
Informacje prawne
TOPO is a registered trademark of Life Technologies
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wettling, T.; et al.
Ger. Offen., 1993-1993 null
Belyakova, Z. V.; et al
Russ. J. Gen. Chem., 80, 728-728 (2010)
Niemeyer, J.; et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 680-680 (2010)
Zeng, Z.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1615-1615 (2008)
Wesley E Smith et al.
ACS nano, 6(11), 9475-9484 (2012-10-09)
Semiconductor quantum dots (Qdots) are a promising new technology with benefits in the areas of medical diagnostics and therapeutics. Qdots generally consist of a semiconductor core, capping shell, and surface coating. The semiconductor core of Qdots is often composed of