Key Documents
28612
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate
≥90.0%
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90.0%
zanieczyszczenia
≤1.0% water
gęstość
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC(C)(C)C)CP([O-])(=O)CC(C)CC(C)(C)C.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C16H35O2P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-13(9-15(3,4)5)11-19(17,18)12-14(2)10-16(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,18)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZKQLVOZSJHOZBL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Liquid at room temperature or melting at T <100 °C
- High thermal stability
- Immiscible with water
- Soluble in organic solvents (however, when an excess of water is added to the system, three liquid phases are formed)
- Stable under basic conditions
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?