Merck
89744
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium chloride
≥95.0% (NMR)
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]3P(Cl)(CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (NMR)
Formularz
liquid
gęstość
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trihexyltetradecylphosphonium chloride is a hydrophobic ionic liquid, which is soluble in carbon dioxide.
Zastosowanie
Trihexyltetradecylphosphonium chloride can be used as binder to develop a silver particle-modified carbon paste electrode, which can determine nitrite ions at low concentration.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Supercritical CO 2 as an efficient medium for layered silicate organomodification: preparation of thermally stable organoclays and dispersion in polyamide 6
Naveau, Elodie, et al.
Polymer, 50.6, 1438-1446 (2009)
Silver particle-decorated carbon paste electrode based on ionic liquid for improved determination of nitrite
Menart E, et al.
Electrochemical Communications, 52, 45-48 (2015)
Density, viscosity and excess properties in the trihexyltetradecylphosphonium chloride ionic liquid/methanol cosolvent system
McAtee, Zachery P., and Mark P. Heitz
The Journal of Chemical Thermodynamics, 93, 34-44 (2016)
Nickel (II) and cobalt (II) extraction from chloride solutions with quaternary phosphonium salts
Rybka, Patrycja, and Magdalena Regel-Rosocka
Separation Science and Technology, 47.9, 1296-1302 (2012)
Enhanced oil recovery using the ionic liquid trihexyl (tetradecyl) phosphonium chloride: phase behaviour and properties
Lago, Sara, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2.25, 9392-9397 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S665487-1EA
89744-50G-F4061833076576
89744-5G-F4061838121080