Kluczowe dokumenty
144800
Tetrabutylphosphonium chloride
96%
Synonim(y):
Tetra-n-butylphosphonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
62-66 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cl-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
IBWGNZVCJVLSHB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Insight into Cellulose Dissolution with the Tetrabutylphosphonium Chloride-Water Mixture using Molecular Dynamics Simulations.: This study investigates the molecular dynamics of cellulose dissolution in a Tetrabutylphosphonium chloride-water mixture, providing insights into its potential application in biomass processing and material science (Crawford and Ismail, 2020).
- Thermodynamic and Transport Properties of Tetrabutylphosphonium Hydroxide and Tetrabutylphosphonium Chloride-Water Mixtures via Molecular Dynamics Simulation.: The research focuses on the thermodynamic and transport properties of Tetrabutylphosphonium chloride in water mixtures, highlighting its relevance in developing advanced ionic liquids for various industrial applications (Crawford and Ismail, 2020).
- End-of-life Treatment of Poly(vinyl chloride) and Chlorinated Polyethylene by Dehydrochlorination in Ionic Liquids.: This article explores the use of Tetrabutylphosphonium chloride as an ionic liquid for the dehydrochlorination of PVC and CPE, demonstrating its utility in sustainable polymer recycling processes (Glas et al., 2014).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 130 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?