Kluczowe dokumenty
709409
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)