Kluczowe dokumenty
709468
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥90% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)