Merck
U5382
Sigma-Aldrich
Ubiquitin human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged), lyophilized powder
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
10 kDa
metody
mass spectrometry (MS): suitable
rozpuszczalność
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Obszar badań: CANCER
Ubikwityna jest wysoce konserwatywnym białkiem składającym się z 76 aminokwasów i ulega ekspresji powszechnie u wszystkich eukariontów, od drożdży po ludzi.
Ubiquitin is a highly conserved globular protein and has lysine in the surface. The C-terminal end comprises the Leu-Arg-Gly-Gly structural motif.
Zastosowanie
Ubiquitin human can be used as a standard for mass spectrometry.
Ubiquitin human has been used in mono-ubiquitination of yeast proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and in in vitro ubiquitination assay of defective in mitotic arrest 1 (Dma1)
Ubiquitin, N-terminal FLAG-tagged can replace the ubiquitin in formation of poly-ubiquitin—protein conjugates. The FLAG tag enables separation and enrichment of the protein conjugates on anti-FLAG affinity columns and detection of conjugates in western blot by anti-FLAG antibodies.
Działania biochem./fizjol.
Proteoliza za pośrednictwem ubikwityny odgrywa ważną rolę w kilku podstawowych procesach komórkowych, w tym w regulacji cyklu komórkowego i podziału, różnicowaniu i rozwoju, modulacji receptorów na powierzchni komórki, szlaku wydzielniczym (transport białek), morfogenezie sieci neuronalnych, regulacji transkrypcji i transdukcji sygnału, wyciszaniu transkrypcji, naprawie DNA, pamięci długoterminowej i rytmach okołodobowych.
Ubiquitin interacts with the lysine residue of proteins through its ε-amino group of the C-terminal glycine residue. Proteins interacting with ubiquitin either undergo mono-ubiquitination or multi-mono-ubiquitination via a three-step process. Ubiquitination regulates intracellular trafficking and protein degradation and an imbalance in the pathway is implicated in disorders.
Ubiquitin is a small regulatory protein present in eukaryote tissues. Exogenous ubiquitin can stimulate apoptosis in numerous cell lines. E7 protein of human papilloma virus-16 stimulates Retinoblastoma Protein degradation via Ubiquitin-Proteasome Pathway.
Opakowanie
Package size based on protein content
Uwaga dotycząca przygotowania
Ubiquitin human can be dissolved in 0.05 M Tris-HCl at a concentration of 10.00 - 11.00 mg/ml to yield a clear to slightly hazy, colorless solution.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David Komander
Biochemical Society transactions, 37(Pt 5), 937-953 (2009-09-17)
Protein ubiquitination and protein phosphorylation are two fundamental regulatory post-translational modifications controlling intracellular signalling events. However, the ubiquitin system is vastly more complex compared with phosphorylation. This is due to the ability of ubiquitin to form polymers, i.e. ubiquitin chains
Ana Camara-Artigas et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications, 72(Pt 1), 29-35 (2016-01-12)
Ubiquitin is a small globular protein that has a considerable number of lysine residues on its surface. This results in a high surface entropy that precludes the formation of crystal-packing interactions. To date, only a few structures of the native
Boris Macek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(5), 949-958 (2006-02-16)
Top-down proteomics, the analysis of intact proteins (instead of first digesting them to peptides), has the potential to become a powerful tool for mass spectrometric protein characterization. Requirements for extremely high mass resolution, accuracy, and ability to efficiently fragment large
Anthony O Gramolini et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 7(3), 519-533 (2007-12-07)
Defective mobilization of Ca2+ by cardiomyocytes can lead to cardiac insufficiency, but the causative mechanisms leading to congestive heart failure (HF) remain unclear. In the present study we performed exhaustive global proteomics surveys of cardiac ventricle isolated from a mouse
B L Brizzard et al.
BioTechniques, 16(4), 730-735 (1994-04-01)
The FLAG epitope is an eight amino acid peptide (AspTyrLysAspAspAspAspLys) that is useful for immunoaffinity purification of fusion proteins. A monoclonal antibody (anti-FLAG M1) that binds the FLAG epitope in a calcium-dependent manner and requires an N-terminal FLAG sequence has