Kluczowe dokumenty
Z146994
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 180
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 25 ea
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
180
Opis ogólny
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z146994-1PAK4061832964508