Kluczowe dokumenty
607223
Carbon-13C dioxide-18O2
99 atom % 13C, 97 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
13C18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % 18O
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[18O]=[13C]=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+2,3+2
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-UKEFCNGDSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)