gęstość pary
1.52 (vs air)
Poziom jakości
opis
13C-depleted
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
mp
−78.5 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Polecane produkty
zawór kontrolny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protokoły
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
422606-10L | 4061838047663 |
422606-10L-EU | 4061838204257 |
422606-25L |