Merck
605247
Sigma-Aldrich
Sarcosine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-Methyl-13C-glycine
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3NHCH2CO2H
Masa cząsteczkowa:
90.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
208-212 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
Klucz InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)