Merck
729531
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutanoate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC(OH)(13CH3)COOCH2CH3
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C(O)([13CH3])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i3+1
Klucz InChI
WRZDWHWHFIFBOC-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.