Merck
586951
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H13CO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)