Merck
903507
Sigma-Aldrich
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C3H915N3SHCl
Masa cząsteczkowa:
184.64
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)