Merck
299324
Sigma-Aldrich
Glycine-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)