Merck
485160
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl cyanide-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.04
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)