Key Documents
485217
Acetonitrile-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl cyanide-13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?