Kluczowe dokumenty
236047
Tetrabromophenol Blue sodium salt
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromophenolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥84.5% (HPLC)
Formularz
powder
skład
Dye content, 85%
metody
titration: suitable
kolor
brown to dark brown
λmaks.
610 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)