Kluczowe dokumenty
246034
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
Triton B, Wodorotlenek N,N,N-trimetylo-N-benzyloamoniowy, Wodorotlenek N,N,N-trimetylo-1-fenylometanoaminy, Wodorotlenek N,N,N-trimetylobenzenometanaminy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a base in the synthesis of activated ynesulfonamides and tertiary enesulfonamides.
- In the synthesis of 3-indolyl-3-hydroxy oxindoles by treating isatin with indole.
- As a precursor for the preparation of quaternary ammonium acetate, benzyltrimethylammonium acetate (NBz111AcO). NBz111AcO solution in DMSO can be used to dissolve cellulose.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?