212792
Lithium aluminum hydride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.716 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves