Merck
236055
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride solution
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Wzór liniowy:
LiAlH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent for:
  • The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
  • Lithium-polymer batteries
  • Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
  • Asymmetric aldol reactions
  • Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid Acids as Heterogeneous Support for Primary Amino Acid-Derived Diamines in Direct Asymmetric Aldol Reactions.
Demuynck ALW, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(5), 725-732 (2011)
Enhanced performance in lithium-polymer batteries using surface-functionalized Si nanoparticle anodes and self-assembled block copolymer electrolytes.
Choi, Ilyoung and Ahn, Hyungmin and Park, Moon Jeong
Macromolecules, 44(18), 7327-7334 (2011)
Thermoplastic polyester amides derived from oleic acid.
Zuo, Jiaqing and Li, Shaojun and Bouzidi, Laziz and Narine, Suresh S
Polymer, 52(20), 4503-4516 (2011)
ZnCl2-catalyzed hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives with lithium aluminum hydride.
Cheng, Jianhang and Wu, Jingjing and Cao, Song
Tetrahedron Letters, 52(27), 3481-3484 (2011)
Lithium Aluminum Hydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 126(3), 989-992 (2001)