Kluczowe dokumenty
593702
Lithium aluminum hydride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?