Merck
686034
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride
greener alternative
hydrogen-storage grade
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Wzór liniowy:
LiAlH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
hydrogen-storage grade
Próba
>99.95%
Formularz
pellets
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Wodorek litowo-glinowy (LAH) jest głównie wykorzystywany w zastosowaniach związanych z magazynowaniem wodoru. Jego właściwości obejmują wysoką grawimetryczną i objętościową gęstość wodoru. Może być również stosowany jako środek redukujący w przygotowaniu zredukowanego tlenku grafenu (rGO).
Komentarz do analizy
Hydrogen content, XRD plots and metal purity data are available upon request.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A first-principles study of the electronic structure and stability of a lithium aluminum hydride for hydrogen storage
Song Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(13), 6906-6910 (2006)
Reversible hydrogen storage via titanium-catalyzed LiAlH4 and Li3AlH6
Chen J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(45), 11214-11220 (2001)
Diastereoselective reductive amination of aryl trifluoromethyl ketones and alpha-amino esters.
Greg Hughes et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(11), 1839-1842 (2007-04-24)
Krishnananda Samanta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(1), 283-287 (2009-11-26)
A series of new benzoxazepine derivatives substituted with different alkoxy and aryloxy group were synthesized comprising synthetic steps of Mitsunobu reaction, lithium aluminum hydride (LAH) reduction, followed by debenzylation and finally intramolecular Mitsunobu cyclization. The new benzoxazepines specifically inhibited growth
Damián E Bikiel et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5286-5292 (2005-07-19)
The nature of the solute species present in ethereal solutions of LiAlH(4) is of crucial importance for understanding the mechanisms for the reduction of ketones and other functional groups by LiAlH(4). We have employed a combination of theoretical and experimental
Produkty
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids