Kluczowe dokumenty
L2904
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
97%
Synonim(y):
LTBA, Lithium aluminum-tri-tert-butoxyhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
300-319 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H][Al]([Li])(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
Klucz InChI
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reducing agent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?