Key Documents
241814
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
LTTBA, Lithium hydrotri-tert-butoxyaluminate, Tri-tert-butoxyaluminumlithium hydride
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CC(C)(C)O[AlH-](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
Klucz InChI
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reducing agent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?