Key Documents
D204609
1,3-Diphenyl-2-propanone
99%
Synonim(y):
1,3-Diphenylacetone, Dibenzyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
330 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?