Merck
176303
Sigma-Aldrich
Nitronium tetrafluoroborate solution
0.5 M in sulfolane
Synonim(y):
Fluoboran nitrylu, Fluoroboran nitronium, Tetrafluoroboran nitrylu, Tetrafluoroboron nitronium
About This Item
Wzór liniowy:
NO2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in sulfolane
gęstość
1.268 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Klucz InChI
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Anologues of SCH 39166 as potent and selective dopamine D1 receptor antagonists
  • Anticonvulsant agent SB-406725A
  • Nitro-derivatives of chlorambucil conjugated to prasterone and pregnenolone as anticancer agents
  • Nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors
  • Nitro- and aminoindole derivatives
  • Hydroxynitroalkyl esters as affectors of metabolism of sulfate-reducing bacteria
  • Fluorescence probes to monitor the generation of nitrative stress in neurodegenerative disorders
Used as:
  • Oxidizing agent in high-power Li-ion battery technology for large-scale applications as required for plug-in hybrid vehicles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)