Merck
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
Synonim(y):
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.59 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
ciąg SMILES
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in