Merck
703230
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene-d6 carbonate
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D6O3
Masa cząsteczkowa:
108.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
240 °C
gęstość
1.258 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-LIDOUZCJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Georgia A Pilkington et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(48), 28191-28201 (2020-12-10)
The effect of water on the electroactive structuring of a tribologically relevant ionic liquid (IL) when dispersed in a polar solvent has been investigated at a gold electrode interface using neutron reflectivity (NR). For all solutions studied, the addition of