Merck
774251
Sigma-Aldrich
Ethylene sulfite
greener alternative
≥99.0%
Synonim(y):
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxide, Cyclic ethylene sulfite, ES, Glycol sulfite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.12
Beilstein:
1237109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
159.1 °C (lit.)
gęstość
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
1.433 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
Klucz InChI
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Siarczyn etylenu (ES) jest analogiem siarki węglanu etylenu (EC), który może być stosowany jako dodatek elektrolityczny do tworzenia ciekłych elektrolitów. Elektrolity te są przydatne w produkcji akumulatorów litowo-jonowych.
Siarczyn etylenu jest stosowany jako dodatek błonotwórczy i wysokotemperaturowy do elektrolitów w bateriach litowo-jonowych. Poprawia on odporność elektrolitu na rozkład.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethylene Sulfite as Electrolyte Additive for Lithium-Ion Cells with Graphitic Anodes
Wrodnigg GH, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146(2), 470-472 (1999)
The reductive mechanism of ethylene sulfite as solid electrolyte interphase film-forming additive for lithium ion battery
Xing L, et al.
Journal of Power Sources, 196(16), 7044-7047 (2011)
Joseph P O'Shea et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 207-216 (2015-07-29)
Novel formulations that overcome the solubility limitations of poorly water soluble drugs (PWSD) are becoming ever more critical to a drug development process inundated with these compounds. There is a clear need for developing bio-enabling formulation approaches to improve oral
Dharmendra K Yadav et al.
AAPS PharmSciTech, 16(4), 855-864 (2015-01-15)
The objective of this study was to develop novel docetaxel phospholipid nanoparticles (NDPNs) for intravenous administration. Modified solvent diffusion-evaporation method was adopted in the NDPN preparation. Central composite design (CCD) was employed in the optimization of the critical formulation factor
Hywel D Williams et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1734-1746 (2014-04-18)
The current study determined the extent to which the desorption of lipid-based formulations (LBFs) from a mesoporous magnesium aluminometasilicate (Neusilin®-US2) carrier is governed by drug properties, LBF composition, and LBF-to-adsorbent ratio. A secondary objective was to evaluate the impact of
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
774251-25G4061833003015