Kluczowe dokumenty
774456
1,2-Propyleneglycol sulfite
≥98%
Synonim(y):
1,2-Propanediol cyclic sulfite, 4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane, 4-Methyl-[1,3,2]dioxathiolane 2-oxide, PS, Propylene sulfite
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437
bp
174-178 °C/760 mmHg
gęstość
1.293 at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
CC1COS(=O)O1
InChI
1S/C3H6O3S/c1-3-2-5-7(4)6-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.