Kluczowe dokumenty
642436
2-Hydrazinobenzothiazole
97%
Synonim(y):
Benzothiazol-2-yl-hydrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
198-202 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
NNc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Lixiang Cheng et al.
BMC plant biology, 16(1), 188-188 (2016-09-01)
Drought stress is one of the most adverse environmental constraints to plant growth and productivity. Comparative proteomics of drought-tolerant and sensitive wheat genotypes is a strategy to understand the complexity of molecular mechanism of wheat in response to drought. This
M Beljean-Leymarie et al.
Analytical biochemistry, 173(1), 174-184 (1988-08-15)
A method for the measurement of malondialdehyde (MDA) using GLC with a nitrogen phosphorus detector (GLC/NPD) is described and evaluated. The method uses 2-hydrazinobenzothiazole (HBT) which forms condensation derivatives with MDA, acetoacetaldehyde, and acetylacetone (AA). GC/MS and 13C NMR studies
Zhengyi Chen et al.
Analytica chimica acta, 1065, 29-39 (2019-04-22)
It remains a significant challenge for fast and high-throughput detection of trace analytes in complex samples with surface-enhanced Raman scattering (SERS) strategy due to the severe interference from matrices. In this work, a miniaturized array gas membrane separation (AGMS) device
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
642436-25G | 4061832994079 |
642436-5G | 4061832729220 |