Merck
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
Synonim(y):
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NNHCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Beilstein:
1952982
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
65-68 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
phenyl
ciąg SMILES
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)