Key Documents
E16503
Ethyl carbazate
97%
Synonim(y):
Hydrazinocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
tw
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?