Kluczowe dokumenty
H35803
2′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
99%
Synonim(y):
Paeonol, Resacetophenone 4-O-methyl ether
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(C)C1=CC=C(OC)C=C1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?