Kluczowe dokumenty
W312420
Vanillylacetone
≥98%, natural (US), FG
Synonim(y):
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, Vanillyl acetone, Zingerone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; balsamic; vanilla
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W312420-100G-K | 4061834358961 |
W312420-SAMPLE-K | 4061834358978 |
W312420-500G-K | 4061834423348 |