Kluczowe dokumenty
W288101
Benzylideneacetone
≥98%, FG
Synonim(y):
Benzalacetone, 4-Phenylbut-3-en-2-one, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; cinnamon; jam; balsamic; spicy; floral; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Klucz InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W288101-1KG-K | 4061834405047 |
W288101-25KG | |
W288101-SAMPLE | |
W288101-10KG | |
W288101-10KG-K | 4061834405030 |
W288101-1KG | |
W288101-25KG-K | 4061834405054 |
W288101-SAMPLE-K | 4061834355809 |