Kluczowe dokumenty
P49007
Piperine
≥97%
Synonim(y):
(E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
crystalline
powder, crystals or chunks
solid
mp
131-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Klucz InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
informacje o genach
human ... CYP3A4(1576)
Zastosowanie
- Dimeric amide alkaloids
- Piperoyl-amino acid conjugates used for antileishmanial activity
- Piperine derived amides with TRPV1 activity
- Piperine analogues as S. aureus NorA efflux pump inhibitors
- Bioactive conjugates of curcumin with antimicrobial and antiproliferative properties
- Piperine derivatives for use as trypanocidal agents
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?