Kluczowe dokumenty
SML0221
Piperlongumine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5,6-Dihydro-1-(1-oxo-3-[3,4,5-trimethoxyphenyl]-trans-2-propenyl)-2[1H]-pyridinone, 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-Pyridinone, Piplartin, Piplartine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
Klucz InChI
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a pro-oxidant drug to treat HepG2 cells expressing zinc finger protein (ZNF)32
- to test its anti-neuroinflammatory effects in BV2 microglial cells
- to test its inhibitory effect on human gastric cancer cell lines
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)