Merck
SMB00093
Sigma-Aldrich
Pipernonaline
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(\C=C\CCCC\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H27NO3/c23-21(22-14-8-5-9-15-22)11-7-4-2-1-3-6-10-18-12-13-19-20(16-18)25-17-24-19/h6-7,10-13,16H,1-5,8-9,14-15,17H2/b10-6+,11-7+
Klucz InChI
PKLGRWSJBLGIBF-JMQWPVDRSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhuang Jin et al.
Phytotherapy research : PTR, 23(8), 1194-1196 (2009-01-28)
A bioassay-guided isolation of an ethanol extract of the fruit of Piper longum L. yielded piperlonguminine, piperine and pipernonaline, as the main antihyperlipidemic constituents. They exhibit appreciable antihyperlipidemic activity in vivo, which is comparable to that of the commercial antihyperlipidemic
Seung Woong Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(16), 4544-4546 (2008-08-02)
Eight alkamides 1-8 were isolated by bioassay-guided isolation of EtOH extracts of the fruits of Piper longum and Piper nigum (Piperaceae). Their structures were elucidated by spectroscopic analysis ((1)H, (13)C NMR, and ESI-MS) as follows: guineensine (1), retrofracamide C (2)