Merck
SMB00097
Sigma-Aldrich
Piperanine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
Klucz InChI
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Tushar Joshi et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 39(3), 823-840 (2020-01-23)
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight (BLB) of rice which results in a huge loss in production. Many chemicals are used to control BLB disease. However, these chemicals are toxic to the environments, animals and human beings.